Learn More
Fisherbrand™ Replacement Deuterium Lamp for Agilent UV and Visible HPLC Detector
Codice prodotto. p-7075331
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1100 DAD, 8453 HPLC Detector
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15192738
Marca: Fisherbrand™ 1194112
Replacement Deuterium Lamp for Agilent UV and Visible HPLC Detector has 2000 hours or 12 months shelf life.
  • Long life
  • Drop-in OEM replacement
  • Traceable by serial number
Compliance
WEEE and ROHS compliant
Specifica
Sorgente luminosa Deuterium
Peso (sistema imperiale) 0.36 lb.
Peso (sistema metrico) 0.16 kg
Descrizione Item 14-500-721 is comparable to Agilent part number 2140-0605.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1100 DAD, 8453 HPLC Detector
Product Type Detector Lamp