Learn More
SCAT Filtro antisporco per imbuto con coperchio MARCO, V2.0, PE-HD, elettrostaticamente conduttivo
Codice prodotto. 17373761 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Funnel MARCO V2.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17373761
Marca: SCAT 318989
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro e prevenire i rischi di accensione.
Un moderno imbuto con coperchio in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
Specifica
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Colore blu / bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Funnel MARCO V2.0
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 140 mm
Product Type Sostituzione del setaccio per lo sporco