Descrizione
- Model 03018-80 replacement heat element kit is compatible with 03018-10 heat sealer.
- Model 03018-85 replacement heat element kit is compatible with 03018-15 heat sealer.
Specifica
Specifica
| Temperatura (sistema metrico) | 399°C |
| Tipo | Replacement Heating Element |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Heat Sealer |
| Lunghezza (sistema metrico) | 304.8 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 5.08 mm |
| Tensione | 230 V |