Learn More
BriskHeat Replacement Heating Element for Heat Sealers
Codice prodotto. 13453719 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For Heat Sealer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
13453719 For Heat Sealer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13453719 Fornitore BriskHeat N. del fornitore 0301875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    30.66€ / pezzi 1
    Risparmia 2.49€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Keep your sealer working at its best with these Replacement Heating Element for Heat Sealers.
  • Choose the voltage that matches your heat sealer.
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 399°C
Tipo Replacement Heating Element
Da utilizzare con (applicazione) For Heat Sealer
Lunghezza (sistema metrico) 203.2 mm
Larghezza (sistema metrico) 5.08 mm
Tensione 230 V