Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Ionic Strength adjustors
Codice prodotto. 11709719 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
Replacement Ionic Strength adjustors
Codice prodotto. 11709719
Marca: Cole-Parmer™ 2750351
Ensure consistent and accurate readings from your ISE with these ionic strength adjustors
  • Replacement ionic strength adjustor
  • 5 M NaNO3
  • Replacement ionic strength adjustors come in 475mL bottles (except model 27503-58, which comes in a one-gallon bottle)
Specifica
Descrizione Reference Electrode: 5 M NaNO3
Tipo Replacement Ionic Strength Adjustors
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM NITRATE ADJUSTOR 5M
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium nitrate