Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
Set di fiale 6751
- Capacità campione: da 0.5 a 4.0 ml
- È costituito da una fiala completa più tre sezioni centrali di ricambio
- Include un impattatore in acciaio inox, due tappi finali e quattro cilindri con centro in policarbonato (6751C4)
- Disponibilità di componenti singoli
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Congelatore/omogeneizzatore criogenico a mulino Spex SamplePrep |
| Materiale | Policarbonato |
| Modello | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Quantità confezione | 4 Pk. |
| Volume campione (sistema imperiale) | Da 0.01 a 0.13 once |
| Volume campione (sistema metrico) | Da 0.5 a 4 ml |