Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
- Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Specifica
Specifica
| Product Type | End Plug |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spex SamplePrep Freezer/Mill Cryogenic Grinder |
| Materiale | Stainless Steel (440 C) |
| Modello | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Quantità confezione | 2 Pk. |
| Volume campione (sistema imperiale) | 0.01 to 0.13 oz. |
| Volume campione (sistema metrico) | 0.5 to 4 mL |