Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Codice prodotto. 12598686 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Center Cylinder
Cilindro centrale (20/pezzi)
Cilindro centrale di ricambio
End Plug
Replacement Impactor
Materiale:
Policarbonato
Polycarbonate
Stainless Steel (440 C)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
6801 Large Grinding Vial Set and 6871 Large Cr-Free Grinding Vial Set
6881 Vial Set
Congelatore/omogeneizzatore criogenico a mulino Spex SamplePrep
Set di fiale per macinazione 6801 Large e set di fiale per macinazione 6871 Large senza cromo
Spex SamplePrep Freezer/Mill Cryogenic Grinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Codice prodotto. 12598686
Marca: Cole-Parmer™ 6751P
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Keep spare items to ensure there is no down time.
  • Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets
  • Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Specifica
Product Type Replacement Impactor
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spex SamplePrep Freezer/Mill Cryogenic Grinder
Materiale Stainless Steel (440 C)
Modello Cole-Parmer Freezer/Mill
Quantità confezione 1 Ea.
Volume campione (sistema imperiale) 0.01 to 0.13 oz.
Volume campione (sistema metrico) 0.5 to 4 mL