Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Codice prodotto. p-200009517 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato
Polycarbonate
Stainless Steel (440 C)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
6801 Large Grinding Vial Set and 6871 Large Cr-Free Grinding Vial Set
6881 Vial Set
Congelatore/omogeneizzatore criogenico a mulino Spex SamplePrep
Set di fiale per macinazione 6801 Large e set di fiale per macinazione 6871 Large senza cromo
Spex SamplePrep Freezer/Mill Cryogenic Grinder
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Product Type:
Center Cylinder
Cilindro centrale (20/pezzi)
Cilindro centrale di ricambio
End Plug
Replacement Impactor
Codice prodotto. 12578686
Marca: Cole-Parmer™ 6751C4
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Keep spare items to ensure there is no down time.
Set di fiale 6751
  • Capacità campione: da 0.5 a 4.0 ml
  • È costituito da una fiala completa più tre sezioni centrali di ricambio
  • Include un impattatore in acciaio inox, due tappi finali e quattro cilindri con centro in policarbonato (6751C4)
  • Disponibilità di componenti singoli
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatore/omogeneizzatore criogenico a mulino Spex SamplePrep
Materiale Policarbonato
Modello Cole-Parmer Freezer/Mill
Quantità confezione 4 Pk.
Volume campione (sistema imperiale) Da 0.01 a 0.13 once
Volume campione (sistema metrico) Da 0.5 a 4 ml