Learn More
Biochrom Replacement Lamp Kit for Novaspec Plus™ Spectrophotometer
Codice prodotto. 10219344
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Novaspec Plus Visible Spectrophotometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10219344
Marca: Biochrom 80211533
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replacement Lamp Kit for use with Novaspec Plus Visible Spectrophotometer.
  • Accessories for the Novaspec Spectrophotometer units
Specifica
Tipo di rilevatore Diode Array
Display No Display
Sorgente luminosa Tungsten
Da utilizzare con (applicazione) Ultrospec 100 Pro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Novaspec Plus Visible Spectrophotometer
Include Grafico PC Utility Software