Learn More
SCAT Coperchio di ricambio per imbuto MARCO, V2.0, bianco, non conduttivo
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Funnel MARCO V2.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Un moderno imbuto con coperchio in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Funnel MARCO V2.0 |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 140 mm |
| Product Type | Coperchio di ricambio |