Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needle and Plunger Kit for Shimadzu Autosampler Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.47 mm
0.63 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Shimadzu Removable Needle Syringes for AOC14, AOC17 and AOC 20 Autosamplers
- Includes spare needle and plunger
- Plunger extends to needle tip
- Sample contained in needle only
- Zero dead volume
- Needle and plunger must be replaced together
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
| Product Type | Replacement Needle Kit |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringes (0.5μL) |