Learn More
Trajan™ Replacement Needle for Syringe with Valve
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
Side Hole or Dome
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Replacement Needles for use with syringes prefitted with removable valves
- Needle Length: 50mm
- Needle Gauge: 23
- OD: 0.63mm
- ID: 0.2mm
Choose Cone or Side Hole/Dome tip style
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.20 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Product Type | Replacement Valve Needle |
| Stile del punto dell'ago | Side Hole or Dome |