Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Codice prodotto. 12706317
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Dome
LC
Side Hole or Dome
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12706317
Marca: SGE™ 039130
Stainless steel
  • 0.63mm OD, 0.32mm ID
  • 23 gauge
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.012 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.7 in.
Product Type Replacement Needle
Lunghezza (sistema metrico) ago 70 mm
Stile del punto dell'ago Bevel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe (1 to 2.5μL)