Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Codice prodotto. 15268603
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Cone
Dome
LC
Side Hole or Dome
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 15268603
Marca: SGE™ 039038
Stainless steel
  • 0.63mm OD, 0.32mm ID
  • 23 gauge
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.012 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 7 in.
Product Type Replacement Needle
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe (1 to 2.5μL)