Learn More
SGE™ Replacement Needles for 5μL Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
Misura 26
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Con smusso
Cono
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2.7 in.
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Made of Stainless steel
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | calibro 23 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.014 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.024 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.37 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.7 in. |
| Product Type | Ago di ricambio |
| Stile del punto dell'ago | Cono |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per siringhe per microvolumi da 5 μl con diametro esterno del cilindro di 8 mm |