Learn More
SGE™ Replacement Needles for 5μL Syringes
Codice prodotto. 10492731
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
Misura 26
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Con smusso
Cono
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.9 in.
2.7 in.
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
pezzi 5
Made of Stainless steel
Codice prodotto. 10492731
Marca: SGE™ 036110
Made of Stainless steel
In acciaio inox
Made of Stainless steel
Specifica
Calibro dell'ago Misura 26
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0043 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.9 in.
Product Type Ago di ricambio
Stile del punto dell'ago Con smusso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per siringhe per microvolumi da 5 μl con diametro esterno del cilindro di 8 mm