Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Needles for GC Syringes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 365RN362 |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.9685 in. |
| Product Type | Replacement Syringe Needle |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific 365D1841 Syringe |
| Tipo di collegamento | Removable |