Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Needles for GC Syringes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 36550046 |
| Calibro dell'ago | 31 G |
| Product Type | Replacement Syringe Needle |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 75 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific 36500520 Syringe |
| Tipo di collegamento | Removable |