Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Needles for GC Syringes
Codice prodotto. 10371005 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 Syringes
Thermo 365K3041 Syringe
Thermo Scientific 36500490 Syringe
Thermo Scientific 36500495, 36503015 Syringes
Thermo Scientific 36500510 Syringe
Thermo Scientific 36500520 Syringe
Thermo Scientific 36550040 Syringe
Thermo Scientific 365D1171 Syringe
Thermo Scientific 365D1841 Syringe
Thermo Scientific 365D3731 Syringe
Lunghezza (sistema metrico) ago:
50 mm
75 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10371005
Marca: Thermo Scientific™ 36566480
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 36566480
Calibro dell'ago 26 G
Product Type Replacement Syringe Needle
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 80 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific 36500490 Syringe
Tipo di collegamento Removable