Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Luer-Lock Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel) |
| Calibro dell'ago | 18 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.80 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 1.27 mm |
| Product Type | Replacement Needles for Luer-Lock Syringes |
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 7 cm |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |