Learn More
Hamilton™ Replacement Needles for Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Codice prodotto. 11756287
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
Removable Square/Blunt
Product Type:
Large Hub Replacement Needle
Small Hub Replacement Needle
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11756287
Marca: Hamilton™ 864701
Small and large hub removable replacement needles
  • Standard needle length is 2 in. / 51 mm
  • Available in convenient six packs
  • Custom needle lengths and point styles are available
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Calibro dell'ago 25s G
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.97 in.
Product Type Small Hub Replacement Needle
Stile del punto dell'ago Removable Square/Blunt
Da utilizzare con (apparecchiatura) Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes