Learn More
Cytiva Replacement Parts for SE 280 Mini-Format Vertical Electrophoresis Units
106.21€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 280 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 12 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10055894
|
Cytiva
SE282N-2 |
Notched Alumina Plate |
106.21€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SE 280 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
10 cm | |
12 cm |