Learn More
KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes
Click to view available options
Tipo:
1/16 in. Swagelok Fitting
O-ring
Tip Seal O-Ring
Da utilizzare con:
100 mL Syringe
20 mL Syringe
20 to 200 mL Syringe
20 to 200 mL Syringes
50 mL Syringe
Materiale:
Perfluoroelastomer
Stainless Steel
Viton
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
Descrizione
- Guarnizioni di ricambio
- O-Ring in perfluoroelastomero
- O-Ring di tenuta della punta in perfluoroelastomero
- O-Ring in Viton
- O-Ring di tenuta della punta in Viton
- Raccordi Swagelock™
- Raccordi con chiusura Luer
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | 20 mL Syringe |
| Protezione IP | None |
| Materiale | Perfluoroelastomer |
| Tipo | O-ring |