Learn More
KD Scientific Replacement Parts for Stainless Steel Syringes
Codice prodotto. p-200104323
Click to view available options
Tipo:
1/16 in. Swagelok Fitting
O-ring
Tip Seal O-Ring
Da utilizzare con:
100 mL Syringe
20 mL Syringe
20 to 200 mL Syringe
20 to 200 mL Syringes
50 mL Syringe
Materiale:
Perfluoroelastomer
Stainless Steel
Viton
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
Codice prodotto. 17153541
Marca: KD Scientific 780834
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A well looked after stainless steel syringe can last a life time. KD Scientific provides replacement parts like O-rings, tip seals and various fittings to keep your syringes performing at the highest level.
  • Guarnizioni di ricambio
  • O-Ring in perfluoroelastomero
  • O-Ring di tenuta della punta in perfluoroelastomero
  • O-Ring in Viton
  • O-Ring di tenuta della punta in Viton
  • Raccordi Swagelock™
  • Raccordi con chiusura Luer
Specifica
Da utilizzare con 20 mL Syringe
Protezione IP None
Materiale Perfluoroelastomer
Tipo O-ring