Learn More
BRAND™ Replacement PFA Screw Cap
Codice prodotto. p-7164791 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL 18
GL 25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10047362
Marca: BRAND™ 129250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement PFA Screw Cap suitable for use with a range of volumetric flasks.
  • Constructed of PFA
  • For use with volumetric flasks
  • Replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PFA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Volumetric Flask
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 2.4 cm
Product Type Screw cap
Larghezza (sistema metrico) 2 cm
Dimensione chiusura GL 18