Learn More
Grant Instruments™ Coperchi di ricambio trasparenti in policarbonato, coperchio a tetto
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per serbatoi da 12 l
Per serbatoi da 2 l
Per serbatoi da 26 l
Per serbatoi da 5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
- Polycarbonate construction
- Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
- For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
Specifica
Specifica
| Descrizione | Gabled |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per serbatoi da 5 l |
| Materiale | Polycarbonate |