missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries Replacement Power Board Assembly Kit
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Roto-Shake and Rotator Genie
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Used on all voltages of the Roto-Shake Genie and Rotator Genie
Specifica
Specifica
| Product Type | Replacement Part |
| Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Roto-Shake and Rotator Genie |
| Include | Replacement Power Board Assembly Kit |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto