Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Probe for Headspace/Soil Gas Syringes
Codice prodotto. 10042334
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10042334
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 031571
For use with Headspace/Soil Gas Syringes
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Headspace/soil gas analysis syringes
Specifica
Descrizione Replacement Probe
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 1.587 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Volume (sistema metrico) 5 to 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Headspace/Soil Gas Syringes