Learn More
Jenway™ Replacement Probe for Knife Kit.
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature Range: 0 to 80°C
- pH Range: 0 to 14
- Stainless steel tip provides protection to electrode when inserted into frozen or semi-frozeen foodstuffs
Specifica
Specifica
| Descrizione | pH Knife Probe |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measurements for frozen and semi-frozen foodstuffs |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 80°C |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 95 mm |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12.7 to 20 mm |