Learn More
Fisherbrand™ Replacement Probes for Traceable™ Conductivity and TDS Meters
Codice prodotto. p-186231 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
For 09-326-2 Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11754216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Traceable Conductivity and TDS Meters.
For use with Traceable Conductivity and TDS Meters.
Specifica
Tipi di connettore BNC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Traceable Conductivity/TDS meter 09-326-2
Tipo Conductivity Probe
Materiale Glass
Intervalli di misurazione 0.05 to 200,000 μomhos
Modello For 09-326-2 Meter