Learn More
Fisherbrand™ Replacement Scoop
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
40 mL
Dimensione della confezione:
30mL
40mL
Descrizione
- A replacement scoop for your Traceable SpatulaBalance
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Product Type | Scoop |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spatula Balance |
| Size | Large |