Learn More
BRAND™ seripettor™ / seripettor™ pro Pump Assembly
Codice prodotto. p-7146485 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Seripettor pro, 25 mL
Seripettor, 10 mL
Seripettor, 25 mL
seripettor, 2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12691605
Marca: BRAND™ 704541
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for seripettor™ and seripettor™ pro Bottletop Dispensers
  • seripettor™ pump assembly provided with stainless steel lifting spring.
  • seripettor™ pro pump assembly provided with Hastaloy™ (stainless) lifting spring, with PEI for UV protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pump Assembly
Materiale Polycarbonate
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) seripettor, 2 mL
Include Pump assembly only