Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement SilTite™ Mini Union Ferrules 
Codice prodotto. p-7114366
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 0.1 to 0.25 mm Columns
For 1/32 in. Columns
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12937111
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 073470
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
  • Specifically designed for connecting capillary columns
  • Connects guard columns to capillary columns
  • Inert and precise glass lined bore
  • Low dead volume
Specifica
Tipo SilTite Mini Union Ferrules for 0.1 to 0.25 mm ID Columns
Diametro sistema metrico) interno tubo 0.1 to 0.25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 0.1 to 0.25 mm Columns
Quantità 10/Pk.