Learn More
MP Biomedicals™ Replacement Teflon O-rings
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Replacement o-rings made of teflon designed to be inserted in the cap of the metal Lysing Matrix tubes to provide a leak-proof closure.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 mL Metal SS Lysing Matrix Tube |
| Quantità confezione | 50 Pk. |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.