Learn More
Fisherbrand™ Puntali di ricambio per disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Codice prodotto. 12961171 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12961171
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Cat. No. FB4207
Puntale di ricambio per sonde con punta sostituibile
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Order Info
For replacement probes, see FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifica
Product Type Puntale di ricambio
Intervallo volume (sistema metrico) 50 to 500 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.75 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) 1.9 cm
Diametro (sistema metrico) punta 19 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.75 in. probe for Models Q500 and Q700 sonic dismembrators (FB4207)
Quantità confezione 1 Ea.