Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente a meno che non desideri riposizionarlo.
Marca: Brady™ 174554
71.35 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
- L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
- Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
- Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
- Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Repositionable Rubber | |
| White | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +80°C | |
| 0.185 mm | |
| 1 in. | |
| 9.53 mm | |
| M7-16-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
| None | |
| Semi-gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 500 Labels | |
| -40°F to +176°F | |
| 0.0073 in. | |
| 1 x 0.375 in. | |
| 0.375 in. | |
| 25.4 mm |