Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente a meno che non desideri riposizionarlo.
43.79€ - 108.11€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Rivestimento None
Colore White
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 30
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17818304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
173312
0.5 x 0.5 in. M710, BMP71 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
78.40€
72.67€ / pezzi 500
Risparmia 5.73€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17898244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
174348
0.5 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
84.70€
78.52€ / pezzi 500
Risparmia 6.18€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
17818814
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
173405
0.5 x 1 in. M710, BMP71 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
90.10€
83.57€ / pezzi 500
Risparmia 6.53€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17808464
Vedere i documenti Aktionsdetails
Brady™
174214
0.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
97.30€
90.30€ / pezzi 500
Risparmia 7.00€
7% Sconto
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17819104
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173356
0.5 x 1.5 in. M710, BMP71 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
79.60€
73.82€ / pezzi 500
Risparmia 5.78€
7% Sconto
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17889164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
174264
0.5 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
85.95€
79.75€ / pezzi 500
Risparmia 6.20€
7% Sconto
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17809024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173428
0.75 x 0.5 in. M710, BMP71 19.05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
71.40€
66.28€ / pezzi 500
Risparmia 5.12€
7% Sconto
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17888214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
174183
0.75 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
77.20€
71.63€ / pezzi 500
Risparmia 5.57€
7% Sconto
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17848194
Unterlagen ansehen Promotion Details
Brady™
174176
0.75 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
88.60€
82.21€ / pezzi 750
Risparmia 6.39€
7% Sconto
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add to basket
17899024
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
173431
0.75 x 0.25 in. M710, BMP71 19.05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
82.10€
76.11€ / pezzi 750
Risparmia 5.99€
7% Sconto
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
Add to basket
17858934
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
174554
1 x 0.375 in. M710, BMP71 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
85.45€
79.28€ / pezzi 500
Risparmia 6.17€
7% Sconto
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
Add to basket
17891669
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
173720
1 x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
82.95€
pezzi 500
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 11-01-2027
Add to basket
17828464
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
174217
1 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
63.75€
59.16€ / pezzi 250
Risparmia 4.59€
7% Sconto
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 08-01-2027
Add to basket
17859174
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
173402
1 x 0.75 in. M710, BMP71 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
59.15€
54.78€ / pezzi 250
Risparmia 4.37€
7% Sconto
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add to basket
17849134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
173396
1 x 1 in. M710, BMP71 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
63.85€
59.24€ / pezzi 250
Risparmia 4.61€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17898264
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
174224
1 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
68.95€
64.00€ / pezzi 250
Risparmia 4.95€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
17888994
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
174279
1 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
87.95€
81.58€ / pezzi 250
Risparmia 6.37€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17851419
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
173843
1.5 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 38.1 mm
97.70€
pezzi 250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
17858794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
173348
1.5 x 0.75 in. M710, BMP71 38.1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
70.20€
65.12€ / pezzi 250
Risparmia 5.08€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17828904
Vedere i documenti Promotion Details
Brady™
173341
1.5 x 1 in. M710, BMP71 38.1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
81.40€
75.50€ / pezzi 250
Risparmia 5.90€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
In stock
Add to basket
17899094
View Documents Promotion Details
Brady™
174606
1.5 x 1.5 in. M710, BMP71 38.1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
105.00€
95.14€ / pezzi 250
Risparmia 9.86€
9% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
In stock
Add to basket
17808974
View Documents Promotion Details
Brady™
174272
1.5 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 38.1 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
75.85€
70.38€ / pezzi 250
Risparmia 5.47€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 08-01-2027
Add to basket
17859034
View Documents Promotion Details
Brady™
174075
1.25 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 31.75 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
88.80€
82.41€ / pezzi 250
Risparmia 6.39€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 08-01-2027
Add to basket
17818474
View Documents Promotion Details
Brady™
174237
2.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 63.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
51.00€
47.31€ / pezzi 100
Risparmia 3.69€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add to basket
17898844
View Documents Promotion Details
Brady™
173376
2.5 x 1 in. M710, BMP71 63.5 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
47.20€
43.79€ / pezzi 100
Risparmia 3.41€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
In stock
Add to basket
17808444
View Documents Promotion Details
Brady™
173851
4 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 101.6 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
82.95€
76.94€ / pezzi 100
Risparmia 6.01€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 08-01-2027
Add to basket
17859054
View Documents Promotion Details
Brady™
174607
4 x 1.5 in. M710, BMP71 101.6 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
76.80€
71.24€ / pezzi 100
Risparmia 5.56€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add to basket
17871679
View Documents Promotion Details
Brady™
173768
4 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 101.6 mm
55.00€
pezzi 100
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 30-12-2026
Add to basket
17898124
View Documents Promotion Details
Brady™
173860
6 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 152.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
68.75€
63.82€ / pezzi 50
Risparmia 4.93€
7% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 08-01-2027
Add to basket
17838244
View Documents Promotion Details
Brady™
174195
0.275 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.99 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
119.00€
108.11€ / pezzi 750
Risparmia 10.89€
9% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
In stock
Add to basket
Description
Description
  • L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
  • Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
  • Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
  • Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
White
Thermal Transfer
No
-40°C to +80°C
0.185 mm
None
Single-side Printable
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
-40°F to +176°F
0.0073 in.