Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente a meno che non desideri riposizionarlo.
Marca:  Brady™ 173768
51.59 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17871679
  • 55.00€ / pezzi 100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
  • Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
  • Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
  • Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Repositionable Rubber
White
Die-cut
Single-side Printable
Etichette
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
No
Rectangle
-40°C to +80°C
0.185 mm
4 in.
25.4 mm
M6-23-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
None
Semi-gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
100 Labels
-40°F to +176°F
0.0073 in.
4 x 1 in.
1in.
101.6 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight Offers
Promo Code: 28038
Discover Spotlight promotions, featuring exclusive offers on laboratory chemicals, equipment, consumables, and essential lab supplies for a limited time.
Applying Promo and Adding