Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente a meno che non desideri riposizionarlo.
Marca:  Brady™ 174279
73.42 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17888994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.95€
    81.58€ / pezzi 250
    Risparmia 6.37€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
  • Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
  • Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
  • Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Repositionable Rubber
White
Die-cut
Single-side Printable
Etichette
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
No
Rectangle
-40°C to +80°C
0.185 mm
1 in.
38.1 mm
M6-31-498
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
None
Semi-gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
250 Labels
-40°F to +176°F
0.0073 in.
1 x 1.5 in.
1.5 in.
25.4 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight Offers
Promo Code: 28038
Discover Spotlight promotions, featuring exclusive offers on laboratory chemicals, equipment, consumables, and essential lab supplies for a limited time.
Applying Promo and Adding