Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili per M610, M611, BMP61, M710 e BMP71
Codice prodotto. 17849104
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.75 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1.5 x 0.5 in.
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 5000
Codice prodotto. 17849104
Marca: Brady™ 174416
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
  • Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
  • Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
  • Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6210 per le stampanti per etichette M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 o il codice prodotto M7-R6200 per le stampanti per etichette M710/BMP71
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Senza lattice No
Quantità 5000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number BM-11-498