Learn More
Brady™ Repositionable Tapes (B-581)
Codice prodotto. p-7077947
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11513944
Marca: Brady™ 114724
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Indoor/outdoor marking film. Brady repositionable tapes/labels are designed with special adhesive to easily remove and re-apply.
Specifica
Descrizione Suggested ribbon series: R4400; R6000; R6900
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Vinyl (B-581)
Product Type Repositionable Tape
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.005 in.
Spessore (sistema metrico) 0.127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm