Learn More
Repotrectinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490157
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16490157
Marca: Medchem Express HY103022
MedChemExpress Repotrectinib (TPX-0005) is a potent ROS1 (IC50=0.07 nM) and TRK (IC50=0.83/0.05/0.1 nM for TRKA/B/C) inhibitor. Repotrectinib potently inhibits WT ALK (IC50=1.01 nM). Repotrectinib has anti-cancer activity.
Repotrectinib (TPX-0005) is a potent ROS1 (IC50=0.07 nM) and TRK (IC50=0.83/0.05/0.1 nM for TRKA/B/C) inhibitor. Repotrectinib potently inhibits WT ALK (IC50=1.01 nM). Repotrectinib has anti-cancer activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Repotrectinib
CAS 1802220-02-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18FN5O2
Quantità 50 mg
Sinonimo TPX-0005
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC[C@H](C)OC2=CC=C(F)C=C2[C@@H](C)NC3=NC4=C1C=NN4C=C3
Molecular Weight (g/mol) 355.37
Peso formulazione 355.37
Percent Purity 98.22%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.