Learn More
Sartorius™ ReproEasy Performance Test Pads
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Moisture Analyzer Test Pads, 10/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Test pads for the periodic review of the performance of MA37/160 moisture analyzer.
- Allows you to quickly confirm whether a device is working properly and delivers correct results.
- Use together with the performance test function in moisture analyzer.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MA37/160 Moisture Analyzer |
| Quantità | 10/Pk. |
| Tipo | Moisture Analyzer Test Pads, 10/Pk. |