Learn More
Sartorius™ ReproEasy Performance Test Pads
Codice prodotto. p-7084335 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Moisture Analyzer Test Pads, 10/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15689963
Marca: Sartorius™ YHP01MA
Test pads for the periodic review of the performance of MA37/160 moisture analyzer.
  • Allows you to quickly confirm whether a device is working properly and delivers correct results.
  • Use together with the performance test function in moisture analyzer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MA37/160 Moisture Analyzer
Quantità 10/Pk.
Tipo Moisture Analyzer Test Pads, 10/Pk.