Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile regolabile Research plus™ monocanale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15713449 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.25 to 2.5 mL
1 to 10 mL
Da 0.1 a 2.5 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 5 ml
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Grigio medio
Grigio scuro
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15713449
Marca: Eppendorf 3123000098
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette a volume variabile regolabile Eppendorf Research plus™ sono dotate di un cono a molla, di un'opzione di regolazione secondaria e di un display del volume migliorato.
  • Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
  • Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics
  • 4-digit, magnifying-shape volume display
  • Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
  • Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
  • Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Has ability to be autoclaved without disassembling
Applications
  • Pipetting liquids
  • Mixing liquids
  • Filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Phase extraction and removal of supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±5%, ±1.2%, ±1
Punte compatibili Puntale per pipetta da 20 μl
Autoclavabile
Colore Grigio chiaro
Da utilizzare con 20 μL Pipette Tip
Numero di canali 1
Product Line Research Plus
Tipo Pipette monocanale a volume regolabile
Volume (sistema metrico) Da 2 a 20 μl
Display Digitale
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale per pipetta da 20 μl
Include epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Incrementi 2, 10, 20 μl