Learn More
Reserpine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11352186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352186 1 g 1g
11362186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03506.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-55-5 | Molecular Formula: C33H40N2O9 | Molecular Weight: 608.688 g/mol
Inhibits vesicular uptake of catecholamines and serotoninReserpine is an antipsychotic and antihypertensive drug used to treat the hypertension, strokes, heart attacks and kidney problems. It is used to treat the symptoms of dyskinesia in patients who are affected by huntington’s disease. It is widely used as a reference material in the mass spectroscopy technique and also used as a sedative for horses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with reducing agents and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-55-5
Formula molecolare C33H40N2O9
Molecular Weight (g/mol) 608.688
Numero MDL MFCD00005091
InChI Key QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Sinonimo reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
IUPAC Name methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate
SMILES COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Reserpine
Punto di fusione ∼265°C
Quantità 1 g
Beilstein 102014
Indice di Merck 14,8145
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 608.69
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Reserpine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Reserpine