Learn More
Fisherbrand™ Serbatoi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 mL
100 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Materiale:
PVC
Polistirene
Colore:
Bianco
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Thick walls of white polystyrene or clear PVC, with crush-resistant turrets at the corners
- Tapered reservoir bottoms and easy-pour spouts to aid full sample recovery
- Stackable, with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking
- 55mL and 100mL volumes, both with 25mL graduation marks
- Sterile versions available
- Gamma-irradiated in an ISO-certified facility
- Individually sealed in Sani-Tear HDPE packets
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 55 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 145 x 85 x 25mm |
| Materiale | PVC |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Quantità | 100/Pk. |
| Monouso | Sì |