Learn More
Fisherbrand™ Serbatoi
Codice prodotto. 11324035 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 mL
100 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Materiale:
PVC
Polistirene
Colore:
Bianco
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11324035
Marca: Fisherbrand™ HS20521B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per agevolare il recupero completo di campioni con serbatoi rastremati. I serbatoi multicanale Fisherbrand™ sono progettati per garantire ottima maneggevolezza con pareti più spesse e resistenti agli urti. I serbatoi monouso sono disponibili in due formati nelle opzioni sterile o non sterile, più un'opzione in PVC trasparente per assicurare una maggiore visibilità dei campioni.
  • Thick walls of white polystyrene or clear PVC, with crush-resistant turrets at the corners
  • Tapered reservoir bottoms and easy-pour spouts to aid full sample recovery
  • Stackable, with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking
  • 55mL and 100mL volumes, both with 25mL graduation marks
  • Sterile versions available
    • Gamma-irradiated in an ISO-certified facility
    • Individually sealed in Sani-Tear HDPE packets
Specifica
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Dimensioni (L x P x A) 145 x 85 x 25mm
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
Quantità 100/Pk.
Monouso