missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Resiquimod
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18005712
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18005712

Marca: Tocris Bioscience™ 4536/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist

Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist. Induces upregulation of IL-6, IL-12, IFN-γ and iNOS expression in mouse bone marrow-derived macrophages (BMMs). Inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation in mouse BMMs and human peripheral blood monocytes. Also promotes the differentiation of MDSCs into macrophages and dendritic cells. Proinflammatory and antiviral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 144875-48-9
Formula molecolare C17H22N4O2

Specifica

Materiale o nome chimico Resiquimod
Quantità 10 mg
Peso formulazione 314.38
Purezza >98%
Peso molecolare 314.389
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato